Merck
ENAH03856218
Enamine
tert-butyl N-({2-azabicyclo[4.2.0]octan-1-yl}methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((2-azabicyclo[4.2.0]octan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-13-7-6-10(13)5-4-8-15-13/h10,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
WSMAXRYYFOMQSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734284
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734284
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)