Merck
ENAH0385606F
Enamine
2-[1-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)cyclopropyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.38
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclopropyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO4/c22-18(23)11-20(9-10-20)21-19(24)25-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
YWVNZDQHPYFHGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650167
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650167