Merck
ENAH03855FF7
Enamine
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.03
MDL番号:
mp
104-105
Iupac Name
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(6)4(2)8-9-7-3/h1-2H3
InChI Key
VEZFVJJPDSCEJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546
Melting Point
104-105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)