Merck
ENAH03855EE3
Enamine
N-(oxan-4-yl)aminosulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL番号:
Iupac Name
N-(oxan-4-yl)aminosulfonamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O3S/c6-11(8,9)7-5-1-3-10-4-2-5/h5,7H,1-4H2,(H2,6,8,9)
InChI Key
DRBVAWQDPGGWIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272840
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)