Merck
ENAH03855E39
Enamine
1-(3-methanesulfonylphenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.24
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
KXBGSIFAYKVMKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)