Merck
ENAH03855E09
Enamine
3-cyclopropyl-3-phenylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-11(10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,13,14)
InChI Key
LYEFZEPKODJVHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218407
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218407
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)