Merck
ENA964518063
Enamine
3-benzyl-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.28
MDL番号:
Iupac Name
3-benzylisothiazolidine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c12-14(13)7-6-10(11-14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI Key
HTUVCZTVVPLXQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198607
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198607