Merck
ENA964518014
Enamine
3-(methylsulfanyl)cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C7H12OS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
GNVOLBGMDFEMPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185694
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)