Merck
ENA964517860
Enamine
2-chloro-6-propylpyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
mp
107-108
Iupac Name
2-chloro-6-propylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-3-7-4-6(9(12)13)5-8(10)11-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ADZGFLWGSFWWDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132780
Melting Point
107-108
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132780
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)