Merck
ENA964497027
Enamine
tert-butyl N-(3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.82
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-12(4,5)8(14)13(9,6)7;/h8-9H,14H2,1-7H3,(H,15,16);1H
InChI Key
XXMUGWXZBCRCDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729557