Merck
ENA964495803
Enamine
2-oxo-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-6-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.2
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazine-6-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H6FNO4S/c9-15(12,13)6-1-2-7-5(3-6)4-14-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
DNRHXBTUMKDXSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729119
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729119
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)