Merck
ENA964492201
Enamine
(1R)-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
Iupac Name
(1R)-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7(11)8-2-3-10-9(6-8)4-5-12-10/h2-3,6-7H,4-5,11H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
QIYXYRNFEROUBV-SSDOTTSWSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726366
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-726366