Merck
ENA964490429
Enamine
4-(3-hydroxypyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-hydroxy-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-8-9-1-3-10(4-2-9)12-6-5-11(14)7-12/h1-4,8,11,14H,5-7H2
InChI Key
CSEOACHOGSINGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725484
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725484