Merck
ENA964487449
Enamine
sodium 3-methoxy-3-methylbutane-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
Iupac Name
sodium 3-methoxy-3-methylbutane-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C6H14O3S.Na/c1-6(2,9-3)4-5-10(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
ISMYTIVDXNJTDH-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723666
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)