Merck
ENA964485306
Enamine
4-bromo-1-chloro-2-methanesulfonylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.55
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-2-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2S/c1-12(10,11)7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
YHAJNZXMJKNKCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719457
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719457