Merck
ENA964482216
Enamine
6-[(oxiran-2-yl)methoxy]-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
Iupac Name
6-(oxiran-2-ylmethoxy)-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-2-9(13-6-10-7-14-10)5-11-8(1)3-4-12-11/h1-5,10,12H,6-7H2
InChI Key
FNAUUGIPMZMODT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717246
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)