Merck
ENA964482165
Enamine
[1-(difluoromethyl)-1H-pyrrol-2-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.12
MDL番号:
Iupac Name
[1-(difluoromethyl)-1H-pyrrol-2-yl]methanol
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)9-3-1-2-5(9)4-10/h1-3,6,10H,4H2
InChI Key
QKIPTBWOZZIALC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717562
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717562