Merck
ENA964480691
Enamine
5-methoxyquinolin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-3-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10-4-2-3-9-8(10)5-7(12)6-11-9/h2-6,12H,1H3
InChI Key
PAGWIHWKNOFMIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716124
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)