Merck
ENA964480240
Enamine
{5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl}methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.71
MDL番号:
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-7-2-5-8(12-7)3-1-4-8/h7H,1-6H2
InChI Key
YPIROZHLPTYHTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716118