Merck
ENA964477476
Enamine
1-(3-methylphenyl)propan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-3-5-10(6-8)7-9(2)11/h3-6,9H,7,11H2,1-2H3
InChI Key
KCTJOEASAHXBBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-713913
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-713913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)