Merck
ENA964473637
Enamine
bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.66
MDL番号:
mp
305-306
Iupac Name
bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N.ClH/c9-8-5-6-1-3-7(8)4-2-6;/h1,3,6-8H,2,4-5,9H2;1H
InChI Key
PERMSWGCYYTEMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705969
Melting Point
305-306
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705969