Merck
ENA964473608
Enamine
2-[(1r,4r)-4-aminocyclohexyl]ethan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
Iupac Name
2-((1r,4r)-4-aminocyclohexyl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H/t7-,8-;
InChI Key
SQFIQDIAYQRZHX-KMMPGQJCSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705854
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)