Merck
ENA964473554
Enamine
2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.19
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)7-3-4-8(10(15)16)9(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,15,16)
InChI Key
DJMGUQUJFDRWBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705539
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705539