Merck
ENA964473526
Enamine
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-10-5-8(7-1-2-7)3-4-9(10)6-12/h3-7H,1-2H2
InChI Key
PLPWSFSUARCDIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705511