Merck
ENA964473463
Enamine
(2,6-diamino-9H-purin-8-yl)methanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.09
MDL番号:
Iupac Name
(2,6-diamino-9H-purin-8-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N6O.2ClH/c7-4-3-5(12-6(8)11-4)10-2(1-13)9-3;;/h13H,1H2,(H5,7,8,9,10,11,12);2*1H
InChI Key
SFQXOWDPUXMWEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708710
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-708710