Merck
ENA964469171
Enamine
5-chloro-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H13ClN2/c1-12-9(10)6-8(11-12)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
YCOPWGOFBDLPSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395923
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395923
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)