Merck
ENA964468842
Enamine
2-(piperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(piperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c9-6(10)5-8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-5H2,(H,9,10);1H
InChI Key
PVAOJNMPNQIMFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-655536
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-655536