Merck
ENA964468827
Enamine
2-ethoxy-4-(3-hydroxybutyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-4-(3-hydroxybutyl)phenol
Inchi Code
1S/C12H18O3/c1-3-15-12-8-10(5-4-9(2)13)6-7-11(12)14/h6-9,13-14H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
URXXRBYISKXBBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-655520
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-655520