Merck
ENA964468752
Enamine
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14F3NO2/c1-2-15-7(14)8(9(10,11)12)3-5-13-6-4-8/h13H,2-6H2,1H3
InChI Key
AHRBNYBJXZIZAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248