Merck
ENA964468582
Enamine
3-methoxypyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxypyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(5(8)9)2-3-7-4-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI Key
DNQBKGCBKUKQHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624319
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624319