Merck
ENA964468556
Enamine
1-bromo-2-(2,2-dimethylpropyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.14
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-neopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)8-9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
UVOQVUNTVNFDKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-623978
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-623978