Merck
ENA964468368
Enamine
ethyl 3-(fluorosulfonyl)bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(fluorosulfonyl)bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15FO4S/c1-2-15-10(12)9-7-4-3-6(5-8(7)9)16(11,13)14/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
BVFBVEYAMDVOSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658787
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658787