Merck
ENA964468313
Enamine
rac-(1R,3R)-3-ethoxy-7-oxaspiro[3.5]nonan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.73
MDL番号:
Iupac Name
(1R,3R)-3-ethoxy-7-oxaspiro[3.5]nonan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-9-7-8(11)10(9)3-5-12-6-4-10;/h8-9H,2-7,11H2,1H3;1H/t8-,9-;/m1./s1
InChI Key
PEHTVYJVEBXOBD-VTLYIQCISA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651118
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651118
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)