Merck
ENA964468280
Enamine
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(4-8-6)2-1-3-10-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
InChI Key
OWUAAJPDYLEQLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)