Merck
ENA964468226
Enamine
(1S,4S)-2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.71
MDL番号:
Iupac Name
(1S,4S)-2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)13-8-9-6-11(13)7-12-9;/h1-5,9,11-12H,6-8H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
InChI Key
SBMNUMQBTBAIDY-ROLPUNSJSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393582
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393582