Merck
ENA964467106
Enamine
4-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)cyclohexan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.31
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)cyclohexan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-11(13-8-2-3-9-13)6-4-10(12)5-7-11/h10H,2-9,12H2,1H3
InChI Key
QHPWSMZLALRPIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367059
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367059
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)