Merck
ENA947425334
Enamine
2-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-6-5-7(3-4-8)9-10(6)2/h5H,3-4,8H2,1-2H3
InChI Key
MROGDRNGLIIEKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-687025
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-687025