Merck
ENA947423917
Enamine
methyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-methyloxirane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-12(10(16-12)11(13)15-3)8-6-4-5-7-9(8)14-2/h4-7,10H,1-3H3
InChI Key
VLYREJMJQZGCTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699331
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)