Merck
ENA947418693
Enamine
1-methylcyclobutane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.21
MDL番号:
Iupac Name
1-methylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-5(3-2-4-5)9(6,7)8/h2-4H2,1H3,(H2,6,7,8)
InChI Key
JQAUAUDMYXVBDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701348
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701348
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)