Merck
ENA947417650
Enamine
3-iodo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.99
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4IN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
InChI Key
OAVQTXRIHZMZFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-646120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-646120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)