Merck
ENA947417647
Enamine
4-iodo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.99
MDL番号:
mp
122-124
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C3H4IN3/c1-7-2-3(4)5-6-7/h2H,1H3
InChI Key
AVPPAALOLZNNKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-646116
Melting Point
122-124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-646116