Merck
ENA947417010
Enamine
2-cyclopentylazetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-8;/h7-9H,1-6H2;1H
InChI Key
QWHYNOPSAWUIMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-647950
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-647950
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)