Merck
ENA947416380
Enamine
tert-butyl 2-(hydrazinecarbonyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(hydrazinecarbonyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17N3O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-5-4-6(12)7(13)11-10/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,13)
InChI Key
ISRUHMVRFLYAMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399848
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399848