Merck
ENA947416088
Enamine
pyrrolidine-3-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
Iupac Name
pyrrolidin-3-ylidenemethanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3.ClH/c6-5(7)4-1-2-8-3-4;/h8H,1-3,6-7H2;1H
InChI Key
TWAHNWAPTPZRQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399801
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399801