Merck
ENA947416087
Enamine
[(5-bromopyrimidin-2-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.51
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromopyrimidin-2-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.ClH/c1-8-4-6-9-2-5(7)3-10-6;/h2-3,8H,4H2,1H3;1H
InChI Key
RIFKOUMPYYZRHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399786
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399786
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)