Merck
ENA947414066
Enamine
ethyl 2-(8-methoxy-9H-carbazol-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.33
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(8-methoxy-9H-carbazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c1-3-21-15(19)10-11-6-4-7-12-13-8-5-9-14(20-2)17(13)18-16(11)12/h4-9,18H,3,10H2,1-2H3
InChI Key
PVHGAYBZIBKQOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398670
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398670