Merck
ENA947413206
Enamine
4-bromo-1-chloro-5-fluoroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.49
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-5-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-6-4-13-9(11)5-2-1-3-7(12)8(5)6/h1-4H
InChI Key
IUKKMWZMOPEMMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398008
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398008
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)