Merck
ENA947413171
Enamine
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.4
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-5-1-2-6-7(3-5)8(11)4-13-9(6)12/h1-4H
InChI Key
JCOMHSSFYXTEAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)