Merck
ENA947413163
Enamine
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.53
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-6-2-3-7-8(4-6)10(12)13-5-9(7)11/h2-5H,1H3
InChI Key
XNCSDEUKPCVVBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)