Merck
ENA947412729
Enamine
(2,2,5,5-tetramethyloxolan-3-yl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.7
MDL番号:
Iupac Name
(2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran-3-yl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O.ClH/c1-7(2)5-6(10-9)8(3,4)11-7;/h6,10H,5,9H2,1-4H3;1H
InChI Key
PZRRICGAQIYVNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386198
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386198